Descrizione
- La testa in poliestere fornisce assorbenza, intrappolamento e rimozione delle particelle maggiori
- La testa in poliestere rende il tampone compatibile con la maggior parte dei solventi comuni, quali alcoli e chetoni
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Diametro (sistema imperiale) punta | 0,1 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2,3 mm |
| Diametro (sistema metrico) punta | 2,5 mm |
| Lunghezza punta (sistema imperiale) | 0,39 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2,7 in. |
| Length (Metric) Tip | 9,8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 69,3 mm |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema imperiale) punta | 0,15 in. |
| Vedi altri risultati |