Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati, SP-10 CONSTIX
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- La testa in poliestere non tessuto offre una maggiore assorbenza per soluzioni non acquose
- La chiusura sigillata termicamente rende il tampone compatibile con la maggior parte dei solventi comuni, quali alcoli e chetoni
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) punta | 1.7 mm |
| Length (Metric) Tip | 10.8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70.1 mm |
| Sterilità | Non sterili |
| Larghezza (sistema metrico) punta | 3.3 mm |
| Materiale maniglia | PP (polipropilene) |