Learn More
Contec™ CONSTIX™ SP-6M Sealed Polyester Swabs
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16675554 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
163.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16675554
Marca: Contec™ SP6M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CONSTIX™ SP-6 sealed swab consists of 100% knitted microfiber polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
The swab head is made of cleanroom laundered, double layer knitted microfiber polyester material. The swab head is constructed without adhesives or binders, making it compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones. The flexible tip of the SP-6M swab provides a softer application of the swab head to surfaces. The swab is durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
Features & Benefits
  • Flexible tip provides a softer application on surfaces
  • Polyester swab head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 6.4 in.
Product Type Tampone
Lunghezza (sistema imperiale) testa 0.67 in.
Lunghezza (sistema metrico) 163.8 mm
Lunghezza testa (sistema metrico) 17 mm
Materiale Polyester
Larghezza (sistema imperiale) testa 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) testa 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) punta 3.2 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.13 in.