Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati, SP-6 CONSTIX
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15835204 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
162.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15835204
Marca: Contec™ SP6N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tamponi in poliestere sigillati SP-6N CONSTIX Contec™ sono realizzati in tessuto di poliestere non tessuto fissato termicamente a un manico in polipropilene con punta flessibile.
  • La punta flessibile offre un'applicazione più morbida sulle superfici
  • La testa in poliestere non tessuto offre una maggiore assorbenza per soluzioni non acquose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) maniglia 3.0 mm
Diametro (sistema metrico) punta 2.5 mm
Length (Metric) Tip 16.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 162.6 mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) punta 6.9 mm
Materiale maniglia PP (polipropilene)