Learn More
Contec™ CONSTIX™ SP-8M Sealed Polyester Swabs
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
124 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
The swab head is made of cleanroom laundered, double layer knitted microfiber polyester material. The swab head is constructed without adhesives or binders, which makes it compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones. The swab is durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels
Features & Benefits
- Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
- Large paddle swab head provides broader surface coverage in critical applications
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4,9 pollici |
| Product Type | Tampone |
| Lunghezza (sistema imperiale) testa | 0.91 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 124 mm |
| Lunghezza testa (sistema metrico) | 23.1 mm |
| Materiale | Polyester |
| Larghezza (sistema imperiale) testa | 0,48 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) testa | 12.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) punta | 5.7 mm |
| Diametro (sistema imperiale) punta | 0.22 in. |