Learn More
Contec™ Tamponi CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16635554 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
106,7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16635554
Marca: Contec™ SF7
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Schiuma poliuretanica incollata su una punta in nylon flessibile, compatibile con molti solventi comuni. I tamponi CONSTIX™ non sono raccomandati per l’uso con chetoni come acetone o MEK.
  • È costituito da una schiuma poliuretanica da 100 PPI incollata su una punta in nylon flessibile
  • La punta è fissata meccanicamente in un manico tubolare in polipropilene
  • La testina in schiuma poliuretanica offre un buon intrappolamento e una buona rimozione delle particelle
  • La schiuma assorbente consente il rapido assorbimento di solventi, come isopropanolo ed etanolo, per applicazioni che comportano l’erogazione e la rimozione del solvente
  • Compatibile con molti solventi comuni
  • Non raccomandato per l’uso con chetoni come acetone o MEK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 4,2 pollici
Product Type Tampone
Lunghezza (sistema metrico) 106,7 mm
Larghezza (sistema imperiale) testa 0.2 in.
Larghezza (sistema metrico) testa 5,1 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,5 pollici
Length (Metric) Tip 12,7 mm
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Non applicabile
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Tubolare
Tip Material Nylon