Learn More
Ebro Electronic™ Serie TFH 610 / TFH 620 Igrometro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10517391
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10517391
Marca: Ebro Electronic™ 13405460A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Igrometro per la misurazione dell'umidità e della temperatura.
  • Robusto e resistente agli urti
  • Alta precisione
  • °C/°F selezionabile
  • Durata della batteria di circa 5 anni
  • < li>Disattivazione automatica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Dimensioni (L x P x A) 54 x 22 x 110 mm without probe
Monouso Single-use
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Include Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 70 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) Needle length 205 mm
Materiale Stainless Steel, Plastic
Modello GFX 460
Tipo di sonda PT 1000
Risoluzione 1°C
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +300°C
Calibrated Factory Calibrated
Accuracy ±1°C
Immersion Length 200 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 162 mm