Learn More
KARTELL Container with Snap-on Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
35 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 750
pezzi 800
Descrizione
- Cylindrical containers in PS material
- Wide mounth
- PE snap on lid
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Container |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Snap-On |
| Vedi altri risultati |