Learn More
KARTELL Container with Snap-on Lid
Codice prodotto. p-200004185
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
35 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 750
pezzi 800
Codice prodotto. 13551440
Marca: KARTELL 0258000
Container with Snap-on Lid has a wide mouth, making it ideal for small parts storage.
  • Cylindrical containers in PS material
  • Wide mounth
  • PE snap on lid
Specifica
Product Type Universal Container
Closure Included Yes
Graduated No
Materiale Polystyrene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Snap-On
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Fit for Purpose Certified Quality