Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty, classe ISO 5
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2400
pezzi 3600
Descrizione
- Estremamente morbidi e puliti
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- Texture non abrasiva
- Per la pulizia di prodotti delicati
- Per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nelle camere bianche
- Realizzati in 100% poliestere non tessuto idrolegato per una pulizia, resistenza e durata eccezionali
- Ideali per l'uso con solventi
- In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Order Info
Peso base, 68g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Fibra sintetica |
| Compatibilità | Soluzioni comuni per la pulizia e la disinfezione |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
| Vedi altri risultati |