Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty, classe ISO 5
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17733457 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2400
pezzi 3600
Codice prodotto. 17733457
Marca: Contec™ AMDE0003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la pulizia di prodotti ottici delicati come lenti e specchi. I panni per camera bianca Amplitude™ Delta™ Specialty™ Contec, classe ISO 5 sono compatibili con le comuni soluzioni detergenti e disinfettanti. Il materiale in fibra sintetica non è abrasivo e offre bassi livelli di particelle ed estraibili.
  • Estremamente morbidi e puliti
  • Bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Texture non abrasiva
  • Per la pulizia di prodotti delicati
  • Per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nelle camere bianche
  • Realizzati in 100% poliestere non tessuto idrolegato per una pulizia, resistenza e durata eccezionali
  • Ideali per l'uso con solventi
  • In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Order Info
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 10,16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10,16 cm
Materiale Fibra sintetica
Compatibilità Soluzioni comuni per la pulizia e la disinfezione
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca