Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16635514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 16635514
Marca: Contec™ AMEP0001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fornire ai lavoratori gli strumenti per tenere pulite le camere bianche. I panni per camera bianca Amplitude™ Epsilon™ sono una soluzione duratura per le applicazioni di classe ISO 6.
  • I panni in tessuto non tessuto di poliestere/cellulosa idrolegati sono resistenti e durevoli e garantiscono una migliore pulizia
  • Pesanti, con elevata capacità di assorbimento
  • Colore blu resistente alla tintura per la differenziazione tra le aree di utilizzo
  • Eccellenti panni multiuso per camere bianche
  • Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
  • Realizzati in poliestere/cellulosa premium idrolegati per una migliore pulizia
  • Eccellenti per pulire e assorbire le fuoriuscite e per la pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei semiconduttori, dell’elettronica, dei dispositivi medici e dei circuiti stampati
  • In doppia busta per preservare l'integrità del prodotto
Raccomandazione: prima dell'uso, testare la solidità del colore per ogni tipologia di trattamento.
Order Info
Peso base, 75g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Certificazione/Conformità Classe ISO 6
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca