Learn More
Contec™ Panni Amplitude™ Lambda
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Descrizione
- Eccellenti panni multiuso
- Tessuto non tessuto idrolegato, resistente e durevole
- Bassi livelli di particelle e residui
- Eccezionale assorbenza
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per operazioni di pulizia generiche nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, di semiconduttori, elettronica, di dispositivi medicali e circuiti stampati |
| Sterilità | Non sterile |