Learn More
Contec™ Panni Amplitude™ Lambda
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4578311 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 15616986
Marca: Contec™ AMLA0001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni sono composti da una miscela idrolegata di 58% cellulosa e 42% poliestere. I panni Contec™ Amplitude™ Lambda sono resistenti e durevoli anche da bagnati.
  • Eccellenti panni multiuso
  • Tessuto non tessuto idrolegato, resistente e durevole
  • Bassi livelli di particelle e residui
  • Eccezionale assorbenza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per operazioni di pulizia generiche nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, di semiconduttori, elettronica, di dispositivi medicali e circuiti stampati
Sterilità Non sterile