Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17225176 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 12 in. (27,9 x 30,5 cm)
8 x 9 pollici (20,3 x 23 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 1800
Codice prodotto. 17225176
Marca: Contec™ AMZE0001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per le fuoriuscite di acido. I panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™ Specialty™ Contec sono eccellenti per le fuoriuscite di acido o come rivestimenti per vassoi. I panni sono numerati per lotto per consentirne la tracciabilità.
  • Panni in cellulosa/polipropilene non tessuto
  • I panni imbottiti termolaminati sono formati da strati esterni in polipropilene e un centro in cellulosa altamente assorbente
  • La trama imbottita consente la separazione in base all’aspetto
  • Eccellenti per le fuoriuscite di acido
  • Ideali come rivestimento di vassoi
  • Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
  • Il nucleo interno di cellulosa sigillato termicamente tra i due strati di polipropilene termosaldato offre un'elevata assorbenza
  • Forte resistenza agli acidi
  • Il motivo imbottito a tre strati consente la separazione in base all’aspetto
Order Info
Peso base, 103 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca Specialty
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 20,3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polipropilene
Certificazione/Conformità Classe ISO 6-8
Dimensioni (L x P) 8 x 9 pollici (20,3 x 23 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca