Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17867283 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 12 in. (27,9 x 30,5 cm)
8 x 9 pollici (20,3 x 23 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 1800
Codice prodotto. 17867283
Marca: Contec™ AMZE0002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per le fuoriuscite di acido. I panni per camera bianca Amplitude™ Zeta™ Specialty™ Contec sono eccellenti per le fuoriuscite di acido o come rivestimenti per vassoi. I panni sono numerati per lotto per consentirne la tracciabilità.
  • Panni in cellulosa/polipropilene non tessuto
  • I panni imbottiti termolaminati sono formati da strati esterni in polipropilene e un centro in cellulosa altamente assorbente
  • La trama imbottita consente la separazione in base all’aspetto
  • Eccellenti per le fuoriuscite di acido
  • Ideali come rivestimento di vassoi
  • Numerati in base al lotto per consentirne la tracciabilità
  • Il nucleo interno di cellulosa sigillato termicamente tra i due strati di polipropilene termosaldato offre un'elevata assorbenza
  • Forte resistenza agli acidi
  • Il motivo imbottito a tre strati consente la separazione in base all’aspetto
Order Info
Peso base, 103 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca Specialty
Lunghezza (sistema imperiale) 11 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 27,9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Materiale Polipropilene
Certificazione/Conformità Classe ISO 6-8
Dimensioni (L x P) 11 x 12 in. (27,9 x 30,5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca