Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Ridurre al minimo le particelle e le fibre indesiderate durante la pulizia nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni della serie Anticon™ Gold Heavyweight utilizzano una tecnologia brevettata e offrono un’elevata capacità di assorbimento per un controllo superiore delle fuoriuscite. Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili.
- Realizzati in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
- Con una struttura interlock a doppia maglia indemagliabile.
- Basso numero di particelle e fibre sub-micron
- Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
- Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
- Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
- Lavati in camera bianca
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Peso base | 140 |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 1 e 4 |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
| Vedi altri risultati |