Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3077714 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Quantità confezione:
100 panni/sacchetto (2 sacchetti interni su 50)
2 sacchetti x 75 panni (sfusi)
20/sacchetto (5 sacchetti/confez.)
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 400
pezzi 800
Codice prodotto. 13429196
Marca: Contec™ 492224792
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ridurre al minimo le particelle e le fibre indesiderate durante la pulizia nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni della serie Anticon™ Gold Heavyweight utilizzano una tecnologia brevettata e offrono un’elevata capacità di assorbimento per un controllo superiore delle fuoriuscite. Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili.
  • Realizzati in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
  • Con una struttura interlock a doppia maglia indemagliabile.
  • Basso numero di particelle e fibre sub-micron
  • Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
  • Lavati in camera bianca
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Peso base 140
Certificazione/Conformità Classe ISO 1 e 4
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso nelle camere bianche più critiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Semiconduttori, microelettronica e dispositivi medici
Quantità confezione 2 sacchetti x 75 panni (sfusi)
Sterilità Non sterile