Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon™ Gold Standard Weight
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16685504 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione:
100 Wipes/Bag (2 Inner Bags of 50) (Bulk)
2 sacchetti x 75 panni
2 sacchetti x 75 panni (sfusi)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 16685504
Marca: Contec™ 495353902
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la pulizia delle ottiche sensibili nelle applicazioni di classe ISO da 1 a 4. I panni per camera bianca Anticon™ Gold Standard Weight™ Contec possono essere utilizzati in molte applicazioni, dal controllo delle fuoriuscite alla pulizia delle camere critiche. Il materiale in 100% poliestere a filamento continuo è modificato chimicamente per una pulizia e un assorbimento superiori.
  • Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4
  • Progettati per fornire massime prestazioni a un valore superiore
  • Questi panni multiuso possono essere utilizzati in molte applicazioni, dal controllo delle fuoriuscite alla pulizia delle camere bianche
  • Tessuto a doppia maglia in 100% poliestere a filamento continuo con motivo interlock senza colature
  • Il filato di poliestere è ingegnerizzato chimicamente per offrire la massima capacità di assorbimento e pulizia
  • L’esclusiva tecnologia di sigillatura sigilla in modo eccellente i bordi del panno, consentendo l’utilizzo del 100% della superficie del panno
  • I panni consentono di ridurre al massimo il numero di particelle e fibre sub-micron, con un basso livello di estraibili e un rapido tasso di assorbimento per una rapida raccolta delle fuoriuscite, grazie al filamento continuo modificato chimicamente in 100% poliestere per una pulizia e un assorbimento superiori
  • Panno per una pulizia delle aree critiche e un controllo delle fuoriuscite eccellenti
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Certificazione/Conformità Classe ISO 1 e 4
Dimensioni (L x P) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4
Quantità confezione 2 sacchetti x 75 panni