Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon™ Gold Standard Weight
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione:
100 Wipes/Bag (2 Inner Bags of 50) (Bulk)
2 sacchetti x 75 panni
2 sacchetti x 75 panni (sfusi)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Descrizione
- Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4
- Progettati per fornire massime prestazioni a un valore superiore
- Questi panni multiuso possono essere utilizzati in molte applicazioni, dal controllo delle fuoriuscite alla pulizia delle camere bianche
- Tessuto a doppia maglia in 100% poliestere a filamento continuo con motivo interlock senza colature
- Il filato di poliestere è ingegnerizzato chimicamente per offrire la massima capacità di assorbimento e pulizia
- L’esclusiva tecnologia di sigillatura sigilla in modo eccellente i bordi del panno, consentendo l’utilizzo del 100% della superficie del panno
- I panni consentono di ridurre al massimo il numero di particelle e fibre sub-micron, con un basso livello di estraibili e un rapido tasso di assorbimento per una rapida raccolta delle fuoriuscite, grazie al filamento continuo modificato chimicamente in 100% poliestere per una pulizia e un assorbimento superiori
- Panno per una pulizia delle aree critiche e un controllo delle fuoriuscite eccellenti
Compliance
Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 1 e 4 |
| Dimensioni (L x P) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per pulire le ottiche sensibili, eccellente per un controllo superiore delle fuoriuscite, per applicazioni di classe ISO da 1 a 4 |
| Quantità confezione | 2 sacchetti x 75 panni (sfusi) |