Learn More
Contec™ Panni per camera bianca Anticon™ Gold Sorb
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15779174 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (sfusi)
2 sacchetti x 75 panni (impilati)
25/sacchetto, 40 sacchetti/confez.
50/sacchetto (confezione piatta)
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (in doppio involucro)
Grado:
A/B
C/D
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 400
Codice prodotto. 15779174
Marca: Contec™ 492238956
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combina le prestazioni del filato in microfibra con quelle di un filato di poliestere per una pulizia e un assorbimento superiori. I panni per camera bianca Anticon™ Gold Sorb sono dotati di bordi sigillati brevettati che consentono l'uso dell'intera superficie di pulizia senza il rischio di danneggiare le superfici delicate.
  • Combinano le prestazioni di microfibra e poliestere per caratteristiche assorbenti e di pulizia superiori
  • Nessun bordo abrasivo, pertanto i panni sono particolarmente adatti per la pulizia di componenti sensibili quali i dispositivi ottici
  • Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
  • L'esclusiva microfibra offre un'eccellente rimozione dei residui e delle particelle anche quando è asciutta
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Lavati in camera bianca
  • Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici
  • Panni da 12 x 12 pollici disponibili sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Assorbanza Intrinseco: 3,37 ml/g, Estrinseco: 500 ml/m²
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 148 g/m2
Certificazione/Conformità Classe ISO 3-5
Colore Bianco
Struttura Maglia interlock
Monouso Monouso
Bordi Sigillati
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ultra-pulizia ed elevata assorbenza
Quantità confezione 2 sacchetti x 75 panni (impilati)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile
Grado C/D