Learn More
Contec™ Tamponi in cotone CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16655544 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) punta:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
5.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
65,7 mm
76,2 mm
152.4 mm
Length (Metric) Tip:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
15.2 mm
Forma:
Doppia estremità a punta
Doppia estremità arrotondata
Doppia estremità con punta rigida e appuntita
Tampone in cotone a singola estremità arrotondata
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 3750
pezzi 5000
Codice prodotto. 16655544
Marca: Contec™ SC3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzati con fibre di cotone cucite più lunghe e un semplice legante di metilcellulosa. I tamponi in cotone CONSTIX™ generano livelli molto bassi di residui estraibili, particelle e fibre.
  • Sono disponibili tamponi in cotone più stretti, lisci e puliti
  • Assorbono la maggior parte dei solventi più comuni, tra cui alcol isopropilico e acetone
  • Per l’uso in applicazioni critiche, tra cui la produzione di unità disco e ottica di alto livello
  • Per l'impiego con soluzioni a base acquosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,06 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 3 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in alcune delle applicazioni più critiche, tra cui la produzione di unità disco e superfici ottiche di alto livello
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 1,5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) testa 0,55 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 76,2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2,59 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 65,7 mm
Lunghezza testa (sistema metrico) 13,9 mm
Materiale Cotone
Forma Doppia estremità arrotondata
Larghezza (sistema imperiale) testa 0,10 pollici
Larghezza (sistema metrico) testa 2,5 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,55 pollici
Length (Metric) Tip 13,9 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 4 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,10 pollici
Diametro (sistema metrico) punta 2,5 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0,1 pollici
Tipo di adesivo A base acquosa
Materiale maniglia Carta avvolta
Stile punta Estremità arrotondata
Tip Material Cotone