Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3830828 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152.4 mm
Materiale maniglia:
Polipropilene
Tip Material:
Schiuma di poliestere a maglia
Tessuto per camera sterile in poliestere Polynit
Larghezza (sistema metrico) punta:
6.4 mm
10.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 15431363
Marca: Contec™ SP3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzati in tessuto di poliestere per camera sterile Polynit o tessuto di poliestere non tessuto per livelli eccezionalmente bassi di residui e particelle. I tamponi sigillati in poliestere Contec™ CONSTIX™ sono ideali per l'uso con solventi aggressivi quali acetone, triclorometano e acidi nitrico e solforico.
  • Ideale per applicazioni con elevata sensibilità alle contaminazioni
  • Testa in tessuto in poliestere Polynit per camere sterili saldata a un manico Delrin in acetali
  • Resistente a solventi aggressivi
  • Testa in poliestere a maglia durevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,12 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni con sensibilità alla contaminazione critica, per l'uso con solventi aggressivi quali acetone, tricloroetano e acidi nitrico e solforico
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 127 mm
Materiale Poliestere a maglia
Forma Testa rettangolare
Lunghezza punta (sistema imperiale) 1 pollice
Length (Metric) Tip 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 10.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0,4 pollici
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Sigillo a ultrasuoni
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Rettangolare
Tip Material Schiuma di poliestere a maglia