Learn More
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17183478 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
:
Tip Length: 2 cm
Codice prodotto. 17183478
Marca: Contec™ SV2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
  • Package contains five polyester swabs specially processed to minimize background TOC contribution from the swab
  • Low background TOC content for minimal interference with test results
  • Large surface of the swab head and the long flexible handle provide exceptional surface coverage when swabbing
  • Strong, durable polyester swabs for optimum retrieval
  • Sterilizable by most common methods
  • Autoclavable
  • Swabs sealed in nylon pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Da utilizzare con (applicazione) Evaluation of surface cleaning protocols in bio-pharmaceutical industries
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 13.2 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.8 in.
Length (Metric) Tip 2 cm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) punta 6.4 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.25 in.
Tipo di adesivo Ultrasonically Sealed
Materiale maniglia Polypropylene
Tip Material Knit Polyester