Learn More
Contec™ Tamponi di pulizia EasyReach™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11982425 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Product Type:
Tampone di pulizia
Tampone di pulizia presaturato
Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni
Materiale:
Poliestere
Poliestere imbottito
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili, Sterile
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 4
pezzi 60
pezzi 64
pezzi 8
Product Code. 11982425
Brand: Contec™ PSME0001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Tamponi di pulizia EasyReach™: molto assorbenti garantiscono una copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA.
  • Poliestere sigillato monouso
  • Generano bassi livelli di particolati, caratteristica essenziale per l’uso nelle aree di contatto con il prodotto
  • Molto assorbenti, garantiscono una buona copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA
  • Il bordo di facile presa sul tampone di pulizia assicura che il tampone aderisca perfettamente al telaio per mocio
  • I tamponi di pulizia sterili sono presaturati con IPA al 70%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Tampone di pulizia presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.7 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale Poliestere imbottito
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellicola rigida e flessibile, half suits (CAI, CACI), sistemi di barriera ad accesso limitato (Restricted Access Barrier Systems, [RABS]), linee di riempimento, cappe a flusso d’aria laminare (Laminar Air Flow Hoods, [LAF]), cabine di sicurezza biologica (Bio-Safety Cabinet, [BSC]), scatole a guanti, incubatori
Quantità confezione 8 sacchetti/confez.
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Sterile
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CONTEC EASYREACH POLYESTER CLEANING PADS PRESATURATED WITH 70% IPA
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol