Learn More
Contec™ Tamponi di pulizia EasyReach™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Product Type:
Tampone di pulizia
Tampone di pulizia presaturato
Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni
Materiale:
Poliestere
Poliestere imbottito
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili, Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 4
pezzi 60
pezzi 64
pezzi 8
Descrizione
- Poliestere sigillato monouso
- Generano bassi livelli di particolati, caratteristica essenziale per l’uso nelle aree di contatto con il prodotto
- Molto assorbenti, garantiscono una buona copertura uniforme del disinfettante o dell’IPA
- Il bordo di facile presa sul tampone di pulizia assicura che il tampone aderisca perfettamente al telaio per mocio
- I tamponi di pulizia sterili sono presaturati con IPA al 70%
Specifica
Specifica
| Product Type | Tampone di pulizia sigillato a ultrasuoni |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7,5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2,8 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Bordi | Sigillato a ultrasuoni |
| Dimensioni (L x P) | 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm) |
| Vedi altri risultati |