Learn More
Contec™ Sistema di saturazione della testina per mocio
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Piccolo e compatto, il carrello in acciaio inossidabile con doppio secchio da 8 litri è ideale per camere bianche di piccole e medie dimensioni. Leggero e maneggevole, il carrello è facile da usare. Il carrello è dotato di quattro ruote antitraccia sterilizzabili in autoclave, pertanto l'intero carrello può essere sterilizzato in autoclave prima dell'uso. Per rendere il sistema estremamente efficiente e conveniente, le testine per mocio utilizzate devono essere a traspirazione rapida e altamente assorbenti. Contec ha sviluppato una nuova testina per mocio piatta, da utilizzare con il sistema; Testine per mocio in poliestere Quiltec I Contec.
I secchi sono progettati per accogliere 5 testine per mocio piatte che possono essere saturate con 1 litro di liquido. il secondo secchio può essere utilizzato per la diluizione di un concentrato e quindi per conservare le testine per mocio usate evitando qualsiasi contaminazione incrociata. Le testine per mocio sono posizionate su un telaio applicatore del mocio di facile montaggio che, insieme alla configurazione della testina, consentono di montare le testine sul telaio per mocio senza usare le mani. Un vassoio diffusore disinfettante in acciaio inossidabile contribuisce a saturare in modo uniforme ogni testina per mocio. Quando non utilizzato, il vassoio diffusore può essere riposto in una fessura sul lato del carrello. È sufficiente versare il disinfettante sulle testine per mocio dal flacone o direttamente dall’altro secchio, attendere per 5 minuti la saturazione completa e procedere all'utilizzo. Le testine per mocio Quiltec I Contec sono realizzate in 100% poliestere a 2 strati intorno a un nucleo in rayon, per questo sono ideali anche per il massimo grado di camere bianche, grazie alla dispersione molto ridotta di particelle e fibre.
Specifica
Specifica
| Product Type | Sistema a secchi compatto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Include | Tre secchi in acciaio inossidabile da 2.6 galloni (10 l), manico standard, con telaio ad A e diffusore |
| Quantità | 1 ciasc. |
| Sterilità | Non sterile |