Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
1000 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (sfusi)
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto
300 salviette/busta (impilate)
300 salviette/busta (sfuse)
75 panni/sacchetto (impilati)
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
75ciascuno/sacchetto interno, 4sacchetti interni/sacchetti esterni, 10sacchetti interni/confezione
Product Type:
Panno termosaldante
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 75
Descrizione
- Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
- Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
- Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
- Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
- Buona assorbenza con solventi
- Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
- Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
- Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno termosaldante |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Materiale | Maglia di poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 140 g/m2 |
| Struttura | Maglia interblocco, indemagliabile |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |