Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16071752 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
1000 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (sfusi)
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto
300 salviette/busta (impilate)
300 salviette/busta (sfuse)
75 panni/sacchetto (impilati)
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
75ciascuno/sacchetto interno, 4sacchetti interni/sacchetti esterni, 10sacchetti interni/confezione
Product Type:
Panno termosaldante
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 75
Codice prodotto. 16071752
Marca: Contec™ LWPS0006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Panni adatti per applicazioni critiche e per operazioni di pulizia generiche. I panni Polynit Heatseal Contec™ sono realizzati in 100% poliestere a maglia testurizzato. I panni sono tagliati a laser, che sigilla i bordi del tessuto consentendo l'utilizzo dell'intera superficie del panno.
  • Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
  • Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
  • Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
  • Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
  • Buona assorbenza con solventi
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
  • Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Maglia di poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Certificazione/Conformità Classe ISO 4
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per operazioni di pulizia generiche
Quantità confezione 25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto
Strato 2 veli