Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16606044 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 15 cm (6 x 6 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
1000 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (impilati)
150 panni/sacchetto (sfusi)
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto
300 salviette/busta (impilate)
300 salviette/busta (sfuse)
75 panni/sacchetto (impilati)
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti)
75ciascuno/sacchetto interno, 4sacchetti interni/sacchetti esterni, 10sacchetti interni/confezione
Product Type:
Panno termosaldante
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 75
Codice prodotto. 16606044
Marca: Contec™ LWPS0007
Panni adatti per applicazioni critiche e per operazioni di pulizia generiche. I panni Polynit Heatseal Contec™ sono realizzati in 100% poliestere a maglia testurizzato. I panni sono tagliati a laser, che sigilla i bordi del tessuto consentendo l'utilizzo dell'intera superficie del panno.
  • Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
  • Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
  • Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
  • Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
  • Buona assorbenza con solventi
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
  • Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30,5 cm
Materiale Maglia di poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Certificazione/Conformità Classe ISO 4
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per operazioni di pulizia generiche
Quantità confezione 1000 panni/sacchetto (impilati)
Strato 2 veli