Learn More
Contec™ Panni Polynit™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
150 panni/sacchetto, impilati
75/confezione, 10 confezioni/scatola (impilate piatte)
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1200
pezzi 150
Descrizione
- Per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e l’igiene delle superfici interne degli utensili di lavorazione o di altre apparecchiature
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4. Disponibili sterili secondo le linee guida AAMI ISO Metodo I con un valore SAL di 10-6, confezionati in sacchetti esterni pelabili con sacchetti interni a strappo lineari.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |