Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Low Endotoxin Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16263982 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
:
12 x 12 in.; 30/pouch, double bagged
Codice prodotto. 16263982
Marca: Contec™ PSWE0002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made from 100% knitted polyester Polynit Heatseal and presaturated with a blend of 70% IPA and the highest grade distilled Water for Injection (WFI). Contec™ PROSAT™ Sterile Low Endotoxin Wipes are low in particles and fibers for ideal usage in product contact areas. Each batch of wipes has a guaranteed endotoxin level of less than <1EU per device.
  • Cleanroom laundered, 100% knitted interlock polyester wipes
  • The sealed edge wipe produces a very low level of particles and fibers and is ideal for use in product contact areas
  • Controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOC’s and waste
  • Guaranteed endotoxin levels of <1EU per device
  •  Small number of wipes per resealable pouch are ideal for sterile use and help minimize waste
  • ISO Class 5 cleanroom compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Polyester
Peso base 140
Struttura No-run interlock knit
Dimensioni (L x P) 12 in. x 12 in. (30.48 cm x 30.48 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Most critical pharmaceutical cleanrooms
Quantità confezione 30 Wipes/Pouch, Double-bagged
Soluzione di saturazione 70% IPA/ 30% WFI, USP grade
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.