Learn More
Contec™ Panni per camera sterile non tessuti ProZorb™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1800
Descrizione
- I panni non tessuti in poliestere/cellulosa testurizzati favoriscono una pulizia efficace
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- Resistenti e durevoli
- Progettati per applicazioni non abrasive nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, elettronica, di semiconduttori e altro ancora
- Consigliati per applicazioni in camera sterile di Classe ISO 5; da utilizzare per la pulizia dei prodotti prima dell'ingresso in camera sterile
- Ideali per la pulizia delle fuoriuscite in ambienti critici
- Nessun legante chimico o tensioattivi
Order Info
Peso base: 55 g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Strumento di pulizia per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30,5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30,48 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Peso base | 55 |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Dimensioni (L x P) | 12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Camera bianca |
| Vedi altri risultati |