Learn More
Contec™ Telai della testina per mocio QuickConnect™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile (304)
Acciaio inossidabile, Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Large VertiKlean Mop Head
Manici per mocio QuickConnect
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Telaio per testina standard VertiKlean MAX
Tutti gli stili di testine per mocio Edgeless
VertiKlean di dimensioni medie; VertiKlean MAX di dimensioni medie o grandi
VertiKlean e VertiKlean MAX regolare
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
7,5 pollici
11,5 pollici
14 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Dotati di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Quick Connect™ Contec™. I telai della testina per mocio QuickConnect™ Contec™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
- Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici
- Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
- Sterilizzabili in autoclave
- Estremità chiusa e attacco rapido per un facile fissaggio
Specifica
Specifica
| Product Type | Telaio della testina per mocio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in |
| Sterilità | Non sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Large VertiKlean Mop Head |
| Descrizione | Large Mop Head Frame and Connector for VertiKlean |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o in altri ambienti critici o controllati analoghi. |
| Materiale | Acciaio inossidabile, Aluminum |