Learn More
Contec™ Telai della testina per mocio QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16671123 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile (304)
Acciaio inossidabile, Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Large VertiKlean Mop Head
Manici per mocio QuickConnect
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Telaio per testina standard VertiKlean MAX
Tutti gli stili di testine per mocio Edgeless
VertiKlean di dimensioni medie; VertiKlean MAX di dimensioni medie o grandi
VertiKlean e VertiKlean MAX regolare
Lunghezza (sistema imperiale):
7 pollici
7,5 pollici
11,5 pollici
14 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16671123
Marca: Contec™ 2646F
Dotati di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Quick Connect™ Contec™. I telai della testina per mocio QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
Dotati di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Quick Connect™ Contec™. I telai della testina per mocio QuickConnect™ Contec™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
  • Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici
  • Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
  • Sterilizzabili in autoclave
  • Estremità chiusa e attacco rapido per un facile fissaggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Telaio della testina per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tutti gli stili di testine per mocio Edgeless
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o in altri ambienti critici o controllati analoghi.
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile (304)