Learn More
Contec™ Manici e ganci per mocio QuickConnect™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11912415 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Alluminio anodizzato
Fibra di carbonio
Fibra di vetro
Product Type:
Manico
Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo
Manico allungabile
Manico allungabile e 2 pezzi
Manico estensibile in 4 pezzi
Lunghezza (sistema imperiale):
16 pollici
18 pollici
60 pollici
Da 16 a 30 pollici
Da 18 a 32 pollici.
Da 37,5 a 65,5 pollici
Da 40 a 70 pollici.
Da 50 a 92 pollici
Da 63 a 114 pollici.
Da 66 a 224 pollici.
Da 69 a 334 pollici.
Da 71 a 130 pollici
Si estende fino a 16 piedi.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11912415
Marca: Contec™ 2671A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ Contec™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
I telai e i manici delle testine per mocio QuickConnect™ offrono la massima flessibilità di pulizia in ambienti critici. Possibilità di scegliere un manico e abbinarvi varie testine e telai intercambiabili in base alle specifiche applicazioni.
Manici per mocio QuickConnect:
  • da utilizzare con l'intera linea di sistemi di pulizia Contec™
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Lunghezze telescopiche: 16 pollici (41 cm), allungabile fino a 30 pollici (76 cm), 50 pollici (127 cm), manico allungabile fino a 92 pollici (234 cm), 69 pollici (175 cm), allungabile fino a 10,8 pollici (3,3 m)
  • Lunghezza fissa: 16 pollici (41 cm), 60 pollici (152 cm)
  • Per soffitti e pareti difficili da raggiungere, è disponibile un manico in alluminio anodizzato da 16 piedi (4,9 metri); Il manico a 4 pezzi si separa facilmente per la sterilizzazione in autoclave
Ganci per manico per mocio QuickConnect:
  • Gancio per manici QuickConnect, si adatta a manici da 0,9 pollici (2 cm) a 1 pollice (2,5 cm)
  • Un apposito gancio consente di assicurare i manici QuickConnect ai carrelli dei secchi, riducendo la possibilità di incidenti o fuoriuscite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Manico estensibile in 4 pezzi
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) Si estende fino a 16 piedi.
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) Si estende fino a 4,9 m
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia in ambienti critici
Color-coded No
Materiale Alluminio anodizzato