Learn More
Contec™ Manici e ganci per mocio QuickConnect™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Alluminio anodizzato
Fibra di carbonio
Fibra di vetro
Product Type:
Manico
Manico a lunghezza fissa a 1 pezzo
Manico allungabile
Manico allungabile e 2 pezzi
Manico estensibile in 4 pezzi
Lunghezza (sistema imperiale):
16 pollici
18 pollici
60 pollici
Da 16 a 30 pollici
Da 18 a 32 pollici.
Da 37,5 a 65,5 pollici
Da 40 a 70 pollici.
Da 50 a 92 pollici
Da 63 a 114 pollici.
Da 66 a 224 pollici.
Da 69 a 334 pollici.
Da 71 a 130 pollici
Si estende fino a 16 piedi.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect
Telaio per testina per mocio incernierato piatto in polipropilene QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve ed EasyReach, sistema DualClean, telai della testina per mocio QuickConnect
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ Contec™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
- I manici per mocio QuickConnect completamente sterilizzabili in autoclave e i telai delle testine intercambiabili agiscono insieme ottenendo massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici. Scelta di un unico manico e di diverse testine intercambiabili necessarie per le specifiche applicazioni. I manici sono disponibili in diverse lunghezze e stili.
- I manici telescopici sono disponibili in leggera fibra di carbonio e alluminio anodizzato o in resistente acciaio inossidabile o fibra di vetro. È possibile scegliere tra una varietà di lunghezze che vanno da 16 pollici (40 cm) estendibili a 30 pollici (75 cm), fino a 66 pollici (1,7 m) estendibili a 224 pollici (5,7 m). Per soffitti e pareti difficili da raggiungere, è disponibile un manico in fibra di carbonio da 27,8 piedi (8,5 m), leggero e facile da manovrare.
- È disponibile anche un manico monoblocco in acciaio inossidabile da 60 pollici.
- Compatibile con tutti i telai QuickConnect™
- Diverse lunghezze disponibili
Specifica
Specifica
| Dimensions | Da 66 a 224 pollici. |
| Product Type | Manico allungabile |
| Codice colore | Nero |
| Lunghezza (sistema imperiale) | Da 66 a 224 pollici. |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect |
| Color-coded | No |
| Materiale | Fibra di carbonio |