Learn More
Contec™ Panni in microfibra MicroGenesis™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16635524 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
31 x 25 cm (12 x 10 pollici)
46 x 25 cm (18 x 10 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 800
Codice prodotto. 16635524
Marca: Contec™ LWMM0100
Per raccogliere e trattenere particelle, polvere e altri contaminanti nelle camere bianche e in altre applicazioni critiche. I panni in microfibra MicroGenesis™ sono realizzati in microfibra di 100% poliestere a maglia fissata termicamente in un substrato di polipropilene. Questa struttura applica la microfibra solo sulla superficie di pulizia dove è necessaria, sigillando la base di ciascun punto in una base termosaldata.
  • Per applicazioni a secco in cui la raccolta e la ritenzione delle particelle è fondamentale
  • Progettati con un pile in micro-spugna per consentire una raccolta e una ritenzione rapida ed efficiente delle particelle per le quali è nota la microfibra
  • Massima quantità di microfibra per raccogliere e trattenere particelle, polvere e altri contaminanti nelle camere bianche e in altre applicazioni critiche
  • In alcune applicazioni, le prestazioni a secco del prodotto possono consentire l’eliminazione di costosi prodotti chimici per la pulizia
  • L’esclusiva lavorazione di Contec conferisce ai panni MicroGenesis eccellenti caratteristiche di assorbimento, che li rendono ideali per molteplici applicazioni e settori
  • Compatibili con un’ampia gamma di disinfettanti, prodotti chimici e soluzioni
  • Sicuri per l’uso con tutti i disinfettanti, inclusi candeggina e ammonio quaternario
Applicazioni:
  • produzione di compresse e prodotti farmaceutici in polvere fine
  • Residui di polvere generati e depositati su apparecchiature, pavimenti, pareti e soffitti
  • Rimozione del grasso dalle apparecchiature di produzione tra i lotti prodotti
  • Pulizia di vetri e occhiali
  • Camera bianca generale
  • Raccolta e rimozione delle fuoriuscite
  • Pulizia di pavimenti a umido e a secco
  • Pulizia e lucidatura di acciaio inossidabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni in microfibra
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 31 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10 pollici
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Materiale Microfibra di poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 31 x 25 cm (12 x 10 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la raccolta di particelle e residui di polvere generati e depositati su apparecchiature, pavimenti, pareti e soffitti
Quantità confezione 100/sacchetto, 8 sacchetti/confez.
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile