Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio incernierato piatto QuickTask™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Polipropilene
Dimensions:
16 x 4.5 pollici (41 x 11 cm)
41 x 13 cm (16 x 5 pollici)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox o polipropilene blu
- Autoclavabile
- Compatibile con tutte le soluzioni disinfettanti e i solventi più comuni
- Il sistema QuickTask™ è costituito da una varietà di teste per mocio piatte di poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul complessivo telaio incernierato e manico
- Il sistema QuickTask™ è ideale per la pulizia di pavimenti, tra cui griglie e pavimenti di camere sterili perforati
Specifica
Specifica
| Dimensions | 16 x 4.5 pollici (41 x 11 cm) |
| Product Type | Telaio della testina per mocio |
| Colore | Argento |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Manici per mocio Contec™ QuickConnect™ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti su soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere bianche perforati |
| Materiale | Acciaio inossidabile |