Learn More
Contec™ Panni presaturati SATWIPES™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 23 cm (6 x 9 pollici)
23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
23 x 18 cm (9 x 7 pollici)
Materiale:
Poliestere
Poliestere, cellulosa
Poliestere, rayon
Polipropilene, Rayon
Soluzione di saturazione:
10% IPA, 90% acqua deionizzata
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% acqua deionizzata
70% alcol isopropilico, 30% acqua deionizzata
Quantità confezione:
100 Pk., 18 Pk./Cs.
100 panni/rotolo
12 Pk.
1200/scatola
700/Bucket
Confezione da 100, 12 confezioni/scatola
Confezione da 100, 18 confezioni/scatola
Confezione da 12
Confezione da 700, 2 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1200
pezzi 1400
pezzi 1800
Descrizione
- Panni durevoli presaturati con una scelta di saturazioni di solvente su rulli perforati
- Il tessuto non tessuto in poliestere è ideale per applicazioni critiche in ambienti di classe ISO 5
- I panni SATWIPES in tessuto non tessuto in poliestere/cellulosa offrono resistenza e basso livello di estraibili per l'uso in applicazioni meno critiche in ambienti di Classe ISO 6-8
- Realizzati per la preparazione delle superfici e operazioni di pulizia generiche, per la pulizia degli strumenti di lavoro e altre apparecchiature e per l'uso prima dell'ingresso in camere bianche
Order Info
Confezione da cento panni da 6 x 9 pollici (15 x 23 cm) su un rullo perforato. La maggior parte delle custodie SATWipes contiene 12 rulli presaturati più un canister; 18 ricariche per scatola senza canister per la serie 19-150-0711 e -0712. Substrati di miscelazione personalizzati e ulteriori dimensioni del panno disponibili tramite il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety. Sono disponibili canister vuoti per i panni della serie 19-171-955.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Materiale | Polipropilene, Rayon |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 18 cm (9 x 7 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per operazioni di pulizia generiche e preparazione delle superfici |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol