Learn More
Contec™ Panni presaturati SATWIPES™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17294533 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 23 cm (6 x 9 pollici)
23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
23 x 18 cm (9 x 7 pollici)
Materiale:
Poliestere
Poliestere, cellulosa
Poliestere, rayon
Polipropilene, Rayon
Soluzione di saturazione:
10% IPA, 90% acqua deionizzata
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% acqua deionizzata
70% alcol isopropilico, 30% acqua deionizzata
Quantità confezione:
100 Pk., 18 Pk./Cs.
100 panni/rotolo
12 Pk.
1200/scatola
700/Bucket
Confezione da 100, 12 confezioni/scatola
Confezione da 100, 18 confezioni/scatola
Confezione da 12
Confezione da 700, 2 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1200
pezzi 1400
pezzi 1800
Codice prodotto. 17294533
Marca: Contec™ SATC17030/18BPR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per vari tipi di camere bianche. I panni presaturati SATWIPES™ sono disponibili in varie opzioni per agevolare le operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5-8.
  • Panni durevoli presaturati con una scelta di saturazioni di solvente su rulli perforati
  • Il tessuto non tessuto in poliestere è ideale per applicazioni critiche in ambienti di classe ISO 5
  • I panni SATWIPES in tessuto non tessuto in poliestere/cellulosa offrono resistenza e basso livello di estraibili per l'uso in applicazioni meno critiche in ambienti di Classe ISO 6-8
  • Realizzati per la preparazione delle superfici e operazioni di pulizia generiche, per la pulizia degli strumenti di lavoro e altre apparecchiature e per l'uso prima dell'ingresso in camere bianche
Order Info
Confezione da cento panni da 6 x 9 pollici (15 x 23 cm) su un rullo perforato. La maggior parte delle custodie SATWipes contiene 12 rulli presaturati più un canister; 18 ricariche per scatola senza canister per la serie 19-150-0711 e -0712. Substrati di miscelazione personalizzati e ulteriori dimensioni del panno disponibili tramite il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety. Sono disponibili canister vuoti per i panni della serie 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Materiale Poliestere, cellulosa
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 5-8
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni meno critiche nelle camere bianche o per la pulizia prima dell’ingresso nelle camere bianche
Quantità confezione 100 Pk., 18 Pk./Cs.
Strato 1-ply
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.