Learn More
Contec™ Testine per mocio VertiKlean™ MAX™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensions:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 pollici)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 pollici)
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 pollici)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 pollici)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 pollici)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 pollici)
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Materiale:
Microfibra di poliestere scanalata
Microfibra di poliestere scanalata, Poliestere
Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma
Poliestere
Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata
Poliestere, Schiuma
Rayon, Poliestere
Schiuma
Schiuma di poliuretano idrofilo
Schiuma di poliuretano idrofilo, Microfibra di poliestere scanalata
Schiuma di poliuretano idrofilo, Poliestere
Schiuma di poliuretano idrofilo, Schiuma
Tipo di testa:
Bordo non sigillato
Bordo sigillato
Bordo sigillato a coste
Non-sealed Edge
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 24
pezzi 28
pezzi 4
pezzi 40
pezzi 48
Descrizione
- Presenta un singolo strato di schiuma in poliuretano idrofilo laminata sul tessuto in microfibra di poliestere testurizzato
- Con una piastra termoformata semirigida di supporto che si aggancia facilmente al telaio della testina per mocio
- Progettate per l'applicazione di disinfettanti su superfici orizzontali e verticali
- Le testine per mocio sono composte da una spugna assorbente monouso laminata in filamento di poliestere tessuto a maglia e supportate da una piastra termoformata che si aggancia facilmente alla bulloneria del mocio VertiKlean
- Ora disponibile con microfibra scanalata per una migliore rimozione delle contaminazioni
- Il telaio girevole della testina per mocio è ideale per la pulizia di pareti, pavimenti e soffitti nonché per aree difficili da raggiungere quali cappe di aspirazione, mini ambienti e in prossimità di apparecchiature leggere e pesanti
- La sterilità delle testine per mocio è convalidata in conformità alle linee guida AAMI ISO11137
- La sterilizzazione in autoclave delle testine per mocio non è consigliata a causa della piastra termoformata; tuttavia, tutta la bulloneria è sterilizzabile in autoclave
Order Info
Telai, manici e sistema di strizzatura con secchio venduti separatamente.
Certifications
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 secondo le linee guida AAMI ISO11137:2006. È disponibile il certificato di sterilità.
Specifica
Specifica
| Dimensions | 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 pollici) |
| Product Type | Testina per mocio |
| Codice colore | Bianco |
| Tipo di testa | Bordo non sigillato |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Color-coded | No |
| Materiale | Schiuma di poliuretano idrofilo, Poliestere |