Learn More
Contec™ Carta e taccuini per camere bianche CONTEXT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
14 x 22 cm (5,5 x 8,5 pollici)
14 x 28 cm (8,5 x 11 pollici)
A4 (210 x 297 mm)
Product Type:
Documentazione per camere bianche CONTEXT™
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 2500
Descrizione
La carta CONTEXT™ utilizza il materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa sintetica satura di polimeri che fornisce un'uniformità ottimale e una capacità di scrittura naturale ottimizzata.
- Elevata luminosità e opacità
- Bassissima dispersione di particelle
- Bassissimo contenuto di ioni metallici
- Elevata resistenza allo strappo e alla forza di tensione
- Resistente al calore
- Compatibile con stampanti laser standard e ad alta velocità
- Compatibile con sistemi di copia a secco e a umido
- Ideale per la registrazione di note e istruzioni
Specifica
Specifica
| Materiale | Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica |
| Rigata | Sì |
| Width (English) Page | 5,5 pollici |
| Lunghezza (sistema imperiale) pagina | 8,5 pollici |
| Colore | Bianco |
| Colore coperchio | Bianco |
| Materiale coperchio | Plastica |
| Dimensioni (L x P) | 14 x 22 cm (5,5 x 8,5 pollici) |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |