Learn More
Contec™ Carta e taccuini per camere bianche CONTEXT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15693988 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
14 x 22 cm (5,5 x 8,5 pollici)
14 x 28 cm (8,5 x 11 pollici)
A4 (210 x 297 mm)
Product Type:
Documentazione per camere bianche CONTEXT™
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 2500
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Product Type unitSize
15693988 Blu A4 (210 x 297 mm) Documentazione per camere bianche CONTEXT™ pezzi 2500
15603998 Bianco A4 (210 x 297 mm) Documentazione per camere bianche CONTEXT™ pezzi 2500
15683988 Bianco 14 x 28 cm (8,5 x 11 pollici) Documentazione per camere bianche CONTEXT™ pezzi 10
15673988 Bianco 14 x 22 cm (5,5 x 8,5 pollici) Documentazione per camere bianche CONTEXT™ pezzi 20
4 options
Codice prodotto. 15693988
Marca: Contec™ CNTXA4B
I prodotti per la documentazione per camere bianche CONTEXT™ sono stati sviluppati per fornire le camere bianche di carta e taccuini che riducono il rischio di contaminazione. Disponibile nei formati 8,5 x 11 pollici, A4 e 11 x 17 pollici.
La carta CONTEXT™ utilizza il materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa sintetica satura di polimeri che fornisce un'uniformità ottimale e una capacità di scrittura naturale ottimizzata.
  • Elevata luminosità e opacità
  • Bassissima dispersione di particelle
  • Bassissimo contenuto di ioni metallici
  • Elevata resistenza allo strappo e alla forza di tensione
  • Resistente al calore
  • Compatibile con stampanti laser standard e ad alta velocità
  • Compatibile con sistemi di copia a secco e a umido
  • Ideale per la registrazione di note e istruzioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica
Rigata No
Width (English) Page 8,3 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11,7 pollici
Colore Blu
Colore coperchio Blu
Dimensioni (L x P) A4 (210 x 297 mm)
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Registrazione di note e istruzioni di lavoro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampanti laser standard e ad alta velocità; sistemi di copia a secco e a umido
Carta semplice
Product Type Documentazione per camere bianche CONTEXT™
Quantità 250 fogli/pacco, 10 pacchi/confez.
Size A4
Sterilità Non sterile
Peso (sistema imperiale) 22 libbre
Peso (sistema metrico) 83 gsm