Learn More
Continuing Calibration Verification (CCV) Standards Kit, Specpure™
Codice prodotto. 15406125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406125 2 x 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15406125 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035419.BG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Continuing Calibration Verification (CCV) Standards Kit
Densità 1g/cm3 at 20°C
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00146528
Quantità 2 x 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (CCV) solution A, (CCV) solution B