Learn More
VITLAB™ Buretta Continuous
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
999.9 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Analisi chimica volumetrica con volumi liquidi minimi; richiede concentrazioni significative. La buretta per flaconi VITLAB™ Continuous consente la titolazione continua di concentrazioni fino a 1 mol/L, per risultati rapidi, efficienti e accurati.
Il pannello con display digitale semplifica il funzionamento
Il pannello con display digitale semplifica il funzionamento
- Display angolato per la visualizzazione del volume di titolazione in cifre grandi e facili da leggere
- Calibrazione specifica al terreno di semplice esecuzione con i pulsanti della tastiera
- Controllo preciso del tasso di titolazione ruotando due manopole grandi e comode
- Con spie di carica batteria, pausa e modalità e tasti funzione
- Pompa a due pistoni brevettata, per una titolazione continua e senza impulsi
- Tubo di scarico telescopico regolabile (in altezza e lunghezza) per uso con flaconi sia alti che bassi
- Rotazione libera di 360° intorno al flacone, per l'orientamento ottimale dell'etichetta
- Regolabile, per diversi formati di flaconi utilizzando l'adattatore filettato corrispondente
- Lunga durata con due microbatterie da 1.5 V semplici da sostituire
- Innovativa valvola di ricircolo per impedire la perdita di reagenti e ridurre gli schizzi
- Design compatto con baricentro basso, per ridurre i rovesciamenti, soprattutto con flaconi piccoli
- Pienamente conforme a tutti i requisiti per il monitoraggio delle attrezzature di analisi senza tempi fermi dello strumento
- Margini di errore entro i limiti previsti dallo standard DIN EN ISO 8655-3, anche per volumi parziali
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.2 % |
| Capacità (sistema metrico) | 999.9 ml |
| Graduazioni | 0.01 (up to 99.99 mL) mL, 0.1 (100 to 999.9 mL) mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Titolazione continua di svariati terreni per analisi chimiche volumetriche |
| Include | Con filettatura di raccordo GL 45 e adattatori filettati in PP GL 32, GL 38 e S*40, tubo di riempimento telescopico (200 – 350 mm), tubo di scarico telescopico (140 – 220 mm), due microbatterie da 1.5 V, manuale di istruzioni e certificato |
| Precisione | 0.1 % |
| Tipo | Buretta Continuous |
| Certificazione/Conformità | DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3 |