Learn More
Brady™ Etichette in rotolo in carta solubile per stampante J2000
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7214021
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Larghezza (sistema metrico):
28.58 mm
57.15 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 17120471
missing translation for 'mfr': Brady™ 151239
Only null left
Add to basket
Add to basket
L’etichetta in carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare.
  • Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
  • Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifications
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Paper
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J2000 Color Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Tape/Bag
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +172°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +78°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0030 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 28.58 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.58 mm
Peso (sistema metrico) 165 g
Alternate Part Number J20C-1125-403