Learn More
IKA™ Continuous Operation Rocking and Rolling Action Roller Shakers
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
Roller 10 Basic
Roller 10 Digital
Roller 6 Basic
Roller 6 Digital
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Used for mixing blood samples, solid and liquid suspensions and viscous samples
- Unit can be used with all conventional tubes and cylindrical bottles
- Easily removable attachments for quick cleaning in case of sample spills
- Timer: Countdown, adjustable from 1 sec to 99 hr. and 59 min.
- Counter: Display of shaking time
- Error Code Display
- Usable at 4 to 50°C in incubators
- Suitable for continuous operation
- Removable rolls enable shaking of larger tubes
- Easy operation with keypad
- Shaking diameter: 24.5mm (height)
- Speed range: 5 to 80rpm
Specifica
Specifica
| Angolo di rotazione | 3° |
| Intervallo di velocità | 30 rpm |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 50°C |
| Wattage | 24 W |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 60529 IP 21 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 350 mm |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 6 kg |
| Vedi altri risultati |