Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
Marca:  HUBER 6146
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Codice prodotto. 10073592
  • 195.04€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
Tnt&Cc
Control Cable
3 m