Learn More
Micronova™ Controlled Environment Wipe
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
457 x 457 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Product Type | Controlled Environment Wipe |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 457 mm |
| Materiale | Novapoly |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 457 x 457 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Strato | 2-ply |